Learn More
Benzyl benzoate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438526
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16438526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16438526 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0935
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Benzyl benzoate (Benzoic acid benzyl ester) is a fragrance ingredient in cosmetic products. Benzyl benzoate can be used for the research of Scabies and Demodex-associated inflammatory skin conditions.
Benzyl benzoate (Benzoic acid benzyl ester) is a fragrance ingredient in cosmetic products. Benzyl benzoate can be used for the research of Scabies and Demodex-associated inflammatory skin conditions.
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl benzoate
Forma fisica Liquid
CAS 120-51-4
Colore Colorless
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H12O2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo Benzoic acid benzyl ester
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (235.58 mM)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 212.24
Peso formulazione 212.24
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only