missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzyl Butyl Phthalate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phthalic acid, benzylbutyl ester |
| CAS | 85-68-7 |
| Nomi componenti o analita | Phthalic acid, benzylbutyl ester |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H20 O4 |
| Sinonimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-butyl 2-(phenylmethyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl phenylmethyl ester (9CI), Phthalic acid, benzyl butyl ester (6CI,8CI), 2-O-Benzyl 1-O-butyl benzene-1,2-dicarboxylate, BBP, Benzyl butyl phthalate, Benzyl n-butyl phthalate, Butyl benzyl phthalate, Diacizer D 160, Ketjenflex 160, NSC 71001, Palatinol BB, S 160, Sant 160, Santicizer 160, Santicizer C 160, Santicizer S 106, Santicizer S 160, Sicol 160, Spatozoate, Unimoll BB, n-Butyl benzyl phthalate, n-Butyl benzyl phthalate diester, Phthalic acid benzyl butyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?