Learn More
Benzyl Butyl Phthalate, TRC
Codice prodotto. 30338148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30338148 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30338148 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB23355510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalic acid, benzylbutyl ester
CAS 85-68-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C19 H20 O4
Quantità 10 g
Sinonimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-butyl 2-(phenylmethyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl phenylmethyl ester (9CI), Phthalic acid, benzyl butyl ester (6CI,8CI), 2-O-Benzyl 1-O-butyl benzene-1,2-dicarboxylate, BBP, Benzyl butyl phthalate, Benzyl n-butyl phthalate, Butyl benzyl phthalate, Diacizer D 160, Ketjenflex 160, NSC 71001, Palatinol BB, S 160, Sant 160, Santicizer 160, Santicizer C 160, Santicizer S 106, Santicizer S 160, Sicol 160, Spatozoate, Unimoll BB, n-Butyl benzyl phthalate, n-Butyl benzyl phthalate diester, Phthalic acid benzyl butyl ester
InChI Formula InChI=1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3
SMILES CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
IUPAC Name 2-O-benzyl 1-O-butyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 312.36
Peso formulazione 312.1362
Percent Purity >95