Learn More
Benzyl carbamate, 98%
Codice prodotto. 10664942 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10664942 100 g Glass Bottle 100g
10172320 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10664942 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105891000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 621-84-1 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 621-84-1
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD00007965
InChI Key PUJDIJCNWFYVJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamic acid benzyl ester, carbamic acid, phenylmethyl ester, o-benzyl carbamate, ccris 5070, phenylmethyl aminooate, carbamic acid, benzyl ester, benzyl-carbamate, benzyloxycarbonylamine, cbznh2, pubchem12421
PubChem CID 12136
IUPAC Name benzyl carbamate
SMILES NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl carbamate
Punto di fusione 86.0°C to 89.0°C
Nota nome 99%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2NCO2CH2C6H5
Beilstein 06, 437
Fieser 13,79
Quantità 100 g
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Flakes