Learn More
Benzyl chloride, 99.5+%, extra pure, stabilized
Codice prodotto. 13468418 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13468418 10 L Plastic drum 10L
10666192 1 L Glass Bottle 1L
10072330 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 13468418 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180850100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-02-2027
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 100-44-7 | C7H7Cl | 126.583 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-44-7 , 75-56-9
Numero MDL MFCD00000889
InChI Key KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
PubChem CID 7503
ChEBI CHEBI:615597
IUPAC Name chloromethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl chloride
Nota nome 99.5+%
CAS min. % 99.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -39.0°C
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula molecolare C7H7Cl
Formula lineare C6H5CH2Cl
Indice di rifrazione 1.5370 to 1.5390
Quantità 10 L
Beilstein 05,292
Indice di Merck 15,1132
Gravità specifica 1.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,ethyl ether,chloroform,,acetone,slightly soluble in carbon tetrachloride
Stabilizzatore 0.25% propylene oxide
Molecular Weight (g/mol) 126.59
Viscosità 1.280 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 126.59
Percent Purity 99.5+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl chloride, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.