Learn More
Benzyl chloride, 99%, pure, stabilized
Codice prodotto. 10592052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
250g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10592052 5 g Glass Bottle 5g
10720482 250 g Glass Bottle 250g
10065740 1 kg Glass Bottle 1kg
10167323 2.5 kg Glass Bottle 2.50kg
15179283 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10592052 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 405090050
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-44-7 | C7H7Cl | 126.583 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-44-7 , 75-56-9
Numero MDL MFCD00000889
InChI Key KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
PubChem CID 7503
ChEBI CHEBI:615597
IUPAC Name chloromethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl chloride
Nota nome Stabilized, Pure
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C7H7Cl
Formula lineare C6H5CH2Cl
Indice di rifrazione 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Stabilizzatore 0.25% propylene oxide
Molecular Weight (g/mol) 126.583
Peso formulazione 126.59
Percent Purity ≥98.5%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl chloride, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.