Learn More
Benzyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30347829
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30347829 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347829 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2336755G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
CAS 100-44-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C7 H7 Cl
Quantità 5 g
Sinonimo Toluene, α-chloro- (8CI), (Chloromethyl)benzene, 1-Chloromethylbenzene, Benzyl chloride, Bnol, Chlorophenylmethane, NSC 8043, Phenylmethyl chloride, Tolyl chloride, α-Chlorotoluene, ω-Chlorotoluene
InChI Formula InChI=1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClCc1ccccc1
IUPAC Name chloromethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 126.58
Peso formulazione 126.0236
Percent Purity >95