Learn More
Benzyl chloroacetate, 98%
Codice prodotto. 10623702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10623702 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10505291 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10623702 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 336160050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 140-18-1 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-18-1
Formula molecolare C9H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 184.62
Numero MDL MFCD00157062
InChI Key SOGXBRHOWDEKQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl chloroacetate, benzyl monochloracetate, acetic acid, chloro-, phenylmethyl ester, chloroacetic acid, benzyl ester, monochloroacetate, chloroacetic acid benzyl ester, benzyl-alpha-chloroacetate, phenylmethyl chloroacetate, acetic acid, chloro-, benzyl ester, phenylmethyl 2-chloroacetate
PubChem CID 8786
IUPAC Name benzyl 2-chloroacetate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl chloroacetate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Densità 1.2200g/mL
Punti di ebollizione 132°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2OC(O)CH2Cl
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.22
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 184.62
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl chloroacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.