Learn More
Benzyl chloroformate, 3M (50 wt.%) solution in toluene, AcroSeal™
Codice prodotto. 10119864 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10119864 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10119864 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.45€
    33.30€ / 100mL
    Risparmia 15.15€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl chloroformate
CAS 501-53-1, 108-88-3, 100-44-7
CAS min. % 49.83, 44.26
CAS max % 55.74, 50.17
Colore Yellow to Pink
Densità 1.0100g/mL
Punto d'infiammabilità 7°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C8H7ClO2
Formula lineare C6H5CH2OOCCl
Numero MDL MFCD00000640
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15, 1801
Gravità specifica 1.01
Sinonimo benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
InChI Key HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
IUPAC Name benzyl carbonochloridate
Molecular Weight (g/mol) 170.6
PubChem CID 10387
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 45 to 53 wt%
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Benzyl chloroformate, Benzyl chloride