Learn More
Benzyl chloroformate, 97 wt%, stabilized
Codice prodotto. 10667312 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10667312 100 g Bottiglia in vetro 100g
10183580 5 g Bottiglia in vetro 5g
10771394 500 g Bottiglia in vetro 500g
10222870 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10667312 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152941000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Benzyl chloroformate, 97 wt%, stabilized, Quantity: 500g, Packaging: Glass bottle, Boiling Point: 178.0 deg.C to 180.0 deg.C, Undesignated, Melting Point: -20.0 deg.C, Molecular Weight: 170.6, Percent Purity: 97 wt%, Assay Percent Range: 96% min. (GC), Beilstein: 06,437 | CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 501-53-1 , 100-44-7
Formula molecolare C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.6
InChI Key HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
PubChem CID 10387
IUPAC Name benzyl carbonochloridate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl chloroformate
Punto di fusione -20.0°C
Densità 1.2000g/mL
Punti di ebollizione 178.0°C to 180.0°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCO2CH2C6H5
Indice di rifrazione 1.5160 to 1.5180
Quantità 100 g
Beilstein 06,437
Fieser 01,109; 02,59; 15,22
Indice di Merck 15,1801
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Stabilizzatore 0.1% anhydrous sodium carbonate
Viscosità 2.36 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 97 wt%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl chloroformate, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl chloroformate, Benzyl chloride