Learn More
Benzyl cinnamate, 99%
Codice prodotto. 10180212 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10180212 5 g Bottiglia in vetro 5g
10697162 100 g Bottiglia in vetro 100g
10607172 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10180212 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215290050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103-41-3 | C16H14O2 | 238.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-41-3
Formula molecolare C16H14O2
Molecular Weight (g/mol) 238.29
Numero MDL MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
InChI Key NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Sinonimo benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
PubChem CID 15558051
IUPAC Name benzyl (Z)-3-phenylprop-2-enoate
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl cinnamate
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 33°C to 37°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 195°C to 200°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCO2CH2C6H5
Indice di rifrazione 1.4025 to 1.4045
Quantità 5 g
Beilstein 09, 584
Indice di Merck 15, 1133
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils,practically insoluble in propylene glycol and,glycerin
Peso formulazione 238.29
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass or Liquid After Melting