Learn More
Benzyl dimethyl phosphonoacetate, 98%
Codice prodotto. 10669414 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10669414 5 g Bottiglia in vetro 5g
10260033 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10669414 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 387370050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 57443-18-2 | C11H15O5P | 258.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57443-18-2
Formula molecolare C11H15O5P
Molecular Weight (g/mol) 258.21
Numero MDL MFCD01872507
InChI Key QYLGNJMIOVHLQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl dimethylphosphonoacetate, benzyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, benzyl dimethyl phosphonoacetate, dimethyl benzyloxycarbonyl methyl phosphonate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, phenylmethyl ester, acmc-209ly9, benzyl dimethylphosphonoethanoate, dimethyl cbz-methyl phosphonate, benzyl dimethoxyphosphoryl acetate, benzyl-2-dimethoxyphosphoryl acetate
PubChem CID 2773759
IUPAC Name benzyl 2-dimethoxyphosphorylacetate
SMILES COP(=O)(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl dimethyl phosphonoacetate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Brown
Punti di ebollizione 148.0°C to 150.0°C (0.1 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2P(O)CH2C(O)OCH2C5H5
Indice di rifrazione 1.5050 to 1.5070
Quantità 5 g
Peso formulazione 258.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl dimethyl phosphonoacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.