Learn More
Benzyl ether, 99%
Codice prodotto. 10285050 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10285050 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10113630 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10285050 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148400025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103-50-4 | C14H14O | 198.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-50-4
Formula molecolare C14H14O
Molecular Weight (g/mol) 198.26
Numero MDL MFCD00004780
InChI Key MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibenzyl ether, benzyl ether, benzyl oxide, dibenzylether, oxybis methylene dibenzene, plastikator ba, ba plasticizer, benzylether, ether, dibenzyl, plasticator ba
PubChem CID 7657
ChEBI CHEBI:87411
IUPAC Name phenylmethoxymethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl ether
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 1.5°C to 3.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 298.0°C
Punto d'infiammabilità 135°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5CH2)2O
Indice di rifrazione 1.5610 to 1.5630
Quantità 2.5 L
Beilstein 06, 434
Indice di Merck 15, 1135
Gravità specifica 1.04
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and chloroform
Peso formulazione 198.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl ether
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Hazard Statement
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.