Learn More
Benzyl isocyanide, 98%
Codice prodotto. 11962411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11962411 25 g Bottiglia in vetro 25g
10763583 1 g Bottiglia in vetro 1g
10622793 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11962411 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158390250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10340-91-7 | C8H7N | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10340-91-7
Formula molecolare C8H7N
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Numero MDL MFCD00000004
InChI Key RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl isocyanide, isocyanomethyl benzene, benzylisocyanide, benzene, isocyanomethyl, benzyl isonitrile, benzylimino methylidene, benzylisonitrile, benzylisonit-rile, isocyanomethylbenzol, isocyanomethyl-benzene
PubChem CID 82558
IUPAC Name isocyanomethylbenzene
SMILES [C-]#[N+]CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl isocyanide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Densità 0.9620g/mL
Punti di ebollizione 105.0°C to 106.0°C (75.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2NC
Indice di rifrazione 1.5200 to 1.5220
Quantità 25 g
Beilstein 12,1041
Gravità specifica 0.962
Peso formulazione 117.18
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl isocyanide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.