Learn More
Benzyl Isothiocyanate, TRC
Codice prodotto. 30134928
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134928 50 g 50g
30005009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134928 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB28150050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 622-78-6
Formula molecolare C8 H7 N S
Molecular Weight (g/mol) 149.21
Sinonimo Isothiocyanic Acid Benzyl Ester, (Isothiocyanatomethyl)benzene, 1-(Isothiocyanatomethyl)benzene, AB 2, Benzyl Mustard Oil, NSC 118976, Phenylmethyl Isothiocyanate, Tromacaps, Tromalyt, Urogran;
IUPAC Name isothiocyanatomethylbenzene
SMILES S=C=NCc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl Isothiocyanate
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Peso formulazione 149.0299