Learn More
Benzyl mercaptan, 99%
Codice prodotto. 10239370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10239370 100 g Bottiglia in vetro 100g
10095980 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10239370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421261000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-53-8
Formula molecolare C7H8S
Molecular Weight (g/mol) 124.20
Numero MDL MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
InChI Key UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
PubChem CID 7509
IUPAC Name phenylmethanethiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl mercaptan
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -29°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0580g/mL
Punti di ebollizione 195°C
Punto d'infiammabilità 70°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2SH
Indice di rifrazione 1.5735 to 1.5775
Quantità 100 g
Beilstein 06, IV, 2632
Indice di Merck 15, 9475
Gravità specifica 1.058
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 124.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl mercaptan
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.