Learn More
Benzyl mercaptan, 99%
Codice prodotto. 11384579
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11384579 25 g 25g
11490571 100 g 100g
11400581 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11384579 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20081.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124.20 g/mol
A common laboratory alkylthiol, which can be used as a source of thiol function. It also finds it uses as an odorant, synthetic flavor, and as a bacteriostat.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
A common laboratory alkylthiol, which can be used as a source of thiol function. It also finds it uses as an odorant, synthetic flavor, and as a bacteriostat.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Air sensitive. Store away from oxidizing agents and air. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-53-8
Formula molecolare C7H8S
Molecular Weight (g/mol) 124.20
Numero MDL MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
InChI Key UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
PubChem CID 7509
IUPAC Name phenylmethanethiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl mercaptan
Punto di fusione -30°C
Densità 1.053
Punti di ebollizione 194°C to 195°C
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Intervallo percentuale saggio 0.99
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.576
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 605864
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,9322
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water.
Peso formulazione 124.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl mercaptan
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenemethanethiol