Learn More
Benzyl methyl ether, 97%
Codice prodotto. 11405497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11405497 10 g 10g
11415497 50 g 50g
11425497 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11405497 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23490.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 538-86-3 | C8H10O | 122.167 g/mol
Benzyl methyl ether is used to produce benzaldehyde. It is used as perfuming agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzyl methyl ether is used to produce benzaldehyde. It is used as perfuming agents.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible materials are oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 538-86-3
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.167
Numero MDL MFCD00025901
InChI Key GQKZBCPTCWJTAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl methyl ether, methoxymethyl benzene, methyl benzyl ether, benzene, methoxymethyl, ether, benzyl methyl, benzylmethylether, unii-f22rls78bd, .alpha.-methoxytoluene, f22rls78bd, methoxyphenylmethane
PubChem CID 10869
IUPAC Name methoxymethylbenzene
SMILES COCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl methyl ether
Punto di fusione -53°C
Densità 0.94
Punti di ebollizione 173°C to 175°C
Punto d'infiammabilità 56°C (133°F)
Indice di rifrazione 1.5015
Quantità 10 g
Numero UN UN3271
Indice di Merck 14,1140
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl methyl ether
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl methyl ether