Learn More
Benzyl Methyl Malnonate, TRC
Codice prodotto. 30347690
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347690 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347690 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2854752.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl Methyl Malnonate
CAS 52267-39-7
Formula molecolare C11H12O4
Quantità 2.5 g
Sinonimo Propanedioic Acid Methyl Phenylmethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C11H12O4/c1-14-10(12)7-11(13)15-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
SMILES O=C(OC)CC(OCC1=CC=CC=C1)=O
IUPAC Name Benzyl Methyl Malnonate
Molecular Weight (g/mol) 208.21
Peso formulazione 208.07