Learn More
Benzyl N-(4-nitrophenyl)carbamate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzyl N-(4-nitrophenyl)carbamate |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H12N2O4/c17-14(20-10-11-4-2-1-3-5-11)15-12-6-8-13(9-7-12)16(18)19/h1-9H,10H2,(H,15,17) |
| Peso formulazione | 272.0797 |