Learn More
Benzyl nicotinate, 98%
Codice prodotto. 11395189
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11395189
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18505.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 94-44-0 | C13H11NO2 | 213.236 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-44-0
Formula molecolare C13H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 213.236
Numero MDL MFCD00023584
InChI Key KVYGGMBOZFWZBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl nicotinate, nicotinic acid benzyl ester, rubriment, pycaril, pykaryl, niacin benzyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, benzylis nicotinas, nicotinic acid, benzyl ester, nicotinsaeurebenzylester
PubChem CID 7191
ChEBI CHEBI:31268
IUPAC Name benzyl pyridine-3-carboxylate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CN=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl nicotinate
Punto di fusione 21°C to 23°C
Densità 1.165
Punti di ebollizione 179°C to 180°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 170°C (338°F)
Indice di rifrazione 1.57
Quantità 50 g
Beilstein 159169
Indice di Merck 14,6526
Peso formulazione 213.24
Percent Purity 99%