Learn More
Benzyl salicylate, 99%
Codice prodotto. 11453257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453257 100 g 100g
11463257 500 g 500g
11473257 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11453257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16184.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 118-58-1 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-58-1
Formula molecolare C14H12O3
Molecular Weight (g/mol) 228.247
Numero MDL MFCD00020034
InChI Key ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl salicylate, benzyl o-hydroxybenzoate, salicylic acid, benzyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, phenylmethyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid benzyl ester, salicyclic acid, benzyl ester, salicylsaeurebenzylester, unii-wao5mnk9tu, salicyclic acid benzyl ester
PubChem CID 8363
IUPAC Name benzyl 2-hydroxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2O
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl salicylate
Punto di fusione 18°C to 20°C
Densità 1.17
Punti di ebollizione 190°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 137°C (278°F)
Indice di rifrazione 1.5804
Quantità 100 g
Beilstein 2115365
Indice di Merck 14,1144
Peso formulazione 228.25
Percent Purity 99%