Learn More
Benzyl salicylate, 99%
Codice prodotto. 11463257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11463257 500 g 500g
11453257 100 g 100g
11473257 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11463257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16184.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 118-58-1 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-58-1
Formula molecolare C14H12O3
Molecular Weight (g/mol) 228.247
Numero MDL MFCD00020034
InChI Key ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl salicylate, benzyl o-hydroxybenzoate, salicylic acid, benzyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, phenylmethyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid benzyl ester, salicyclic acid, benzyl ester, salicylsaeurebenzylester, unii-wao5mnk9tu, salicyclic acid benzyl ester
PubChem CID 8363
IUPAC Name benzyl 2-hydroxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Materiale o nome chimico Benzyl salicylate
Punto di fusione 18°C to 20°C
Densità 1.17
Punti di ebollizione 190°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 137°C (278°F)
Indice di rifrazione 1.5804
Quantità 500 g
Beilstein 2115365
Indice di Merck 14,1144
Peso formulazione 228.25
Percent Purity 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl salicylate
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl salicylate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.