Learn More
Benzyl Vinylcarbamate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzyl Vinylcarbamate |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11NO2/c1-2-11-10(12)13-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2,(H,11,12) |
| Peso formulazione | 177.079 |