Learn More
Benzyl viologen dichloride, 97%
Product Code. 15482829
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
15482829 5 g 5g
15472829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15482829 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H66836.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Add to basket
CAS: 1102-19-8 | C24H22Cl2N2 | 409.354 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1102-19-8
Formula molecolare C24H22Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 409.354
Numero MDL MFCD00011991
InChI Key NLOIIDFMYPFJKP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 1,1'-dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride, benzyl viologen, benzylviologen chloride, benzyl viologen dichloride, n,n'-dibenzyl-gamma,gamma'-dipyridylium dichloride, 1,1'-bis phenylmethyl-4,4'-bipyridinium dichloride, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-dibenzyl-, dichloride, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-bis phenylmethyl-, dichloride, 1,1'-dibenzyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium chloride, 1-benzyl-4-1-benzylpyridin-1-ium-4-yl pyridin-1-ium dichloride
PubChem CID 14195
IUPAC Name 1-benzyl-4-(1-benzylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dichloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[N+]2=CC=C(C=C2)C3=CC=[N+](C=C3)CC4=CC=CC=C4.[Cl-].[Cl-]
Specifications
Materiale o nome chimico Benzyl viologen dichloride
Punto di fusione 260°C (decomposition)
Colore White
Quantità 5 g
Beilstein 3811585
Peso formulazione 409.35
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl viologen dichloride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1'-Dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride