Learn More
Benzylacetone, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 105832500
Dettagli aggiuntivi : CAS : 2550-26-7 Peso : 0.29688kg
Quantità 250mL
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10020560
  • 31.80€ / 250mL
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
2550-26-7
148.2
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
17355
CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
C10H12O
MFCD00008790
benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
4-phenylbutan-2-one
Specifica
Benzylacetone
105°C
Glass bottle
0.9875
Colorless to Yellow
98%
98.5
98.5% min. (GC)
C6H5CH2CH2COCH3
07, 314
Solubility in water: practically insoluble in water.. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,chloroform,,very soluble in acetone
CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
148.2
148.2
99%
0.9875g/mL
Authentic
1.5100 to 1.513
235°C to 237°C
250mL
2550-26-7
100.0
C10H12O
MFCD00008790
benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
4-phenylbutan-2-one
17355
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Benzylacetone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
SDS Documenti
Certificati