Learn More
Benzylacetone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10478240
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
2550-26-7
C10H12O
148.2
MFCD00008790
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
17355
4-phenylbutan-2-one
CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
2550-26-7
C10H12O
148.2
MFCD00008790
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
17355
4-phenylbutan-2-one
CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Benzylacetone
Nota nome 98%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9875g/mL
Punti di ebollizione 235°C to 237°C
Punto d'infiammabilità 105°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5CH2CH2COCH3
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.513
Quantità 5 mL
Beilstein 07, 314
Gravità specifica 0.9875
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble in water.. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,chloroform,,very soluble in acetone
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzylacetone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.