Learn More
Benzylamine, 98+%, (Acidimetric), Fisher Chemical
Codice prodotto. 10427250 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10427250 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10427250 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/2600/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 100-46-9
Punto di fusione -30°C
pH 11.6
Punti di ebollizione 182°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C7H9N
Numero MDL 8106
Quantità 100 mL
Densità vapore 3.7
Peso formulazione 107.15g/mol
Pressione del vapore 0.6mbar at 20°C
Forma fisica Liquid