Learn More
Alfa Aesar™ Benzylamine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 11386786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11386786 100g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11386786 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L04102.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Materiale o nome chimico Benzylamine hydrochloride
CAS 3287-99-8
Formula molecolare C7H10ClN
Numero MDL MFCD00012852
Quantità 100g
Beilstein 3594394
Indice di Merck 14,1125
Sinonimo benzylamine hydrochloride, phenylmethanamine hydrochloride, benzenemethanamine, hydrochloride, benzylammonium chloride, benzylamine, hydrochloride, usaf el-82, benzenemethanamine, hydrochloride 1:1, benzylamine hcl, benzylaminehydrochloride, benzyl amine hcl salt
InChI Key XKXHCNPAFAXVRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN.Cl
IUPAC Name phenylmethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 143.614
PubChem CID 2724127
Peso formulazione 143.62
Percent Purity 99%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.