Learn More
Benzylamine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10694712 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Conditionnement
10694712 5 g Bottiglia in vetro 5g
10173830 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10694712 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 200540050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3287-99-8 | C7H9N·ClH | 143.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3287-99-8
Formula molecolare C7H9N·ClH
Molecular Weight (g/mol) 143.62
Numero MDL MFCD00012852
InChI Key XKXHCNPAFAXVRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzylamine hydrochloride, phenylmethanamine hydrochloride, benzenemethanamine, hydrochloride, benzylammonium chloride, benzylamine, hydrochloride, usaf el-82, benzenemethanamine, hydrochloride 1:1, benzylamine hcl, benzylaminehydrochloride, benzyl amine hcl salt
PubChem CID 2724127
IUPAC Name phenylmethanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN.Cl
Spécification
Materiale o nome chimico Benzylamine hydrochloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 259°C to 264°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2NH2·HCl
Quantità 5 g
Beilstein 12, 1017
Indice di Merck 14, 1125
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 143.62
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Conseils de prudence
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.