Learn More
Benzylbenzene, TRC
Codice prodotto. 30336743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30336743 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336743 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB287265100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1-Diphenylmethane
CAS 101-81-5
Formula molecolare C13 H12
Quantità 100 g
Sinonimo Methane, diphenyl- (8CI), 1,1'-Methylenebis[benzene], 1,1-Diphenylmethane, Benzene, (phenylmethyl)-, Benzylbenzene, DPM, Diphenylmethane, Ditan, Ditane, NSC 4708
InChI Formula InChI=1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
SMILES C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name benzylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 168.23
Peso formulazione 168.0939