Learn More
Benzyldimethyloctadecylammonium chloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30322200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322200 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322200 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10572483AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Stearalkonium Chloride
CAS 122-19-0
Nomi componenti o analita Stearalkonium Chloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C27 H50 N . Cl
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC Name benzyl-dimethyl-octadecylazanium;chloride
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 424.15
Quantità 1 mL
Peso formulazione 423.3632 g/mol