Learn More
Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30005618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30005618 50 mg 50mg
30005283 500 mg 500mg
30012808 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30005618 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB53548550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147228-81-7
Formula molecolare C23 H42 N . Cl . 2 H2 O
Molecular Weight (g/mol) 404.07
Sinonimo N,N-Dimethyl-N-tetradecylbenzenemethanaminium Chloride Hydrate (1:1:2)
IUPAC Name benzyl-dimethyl-tetradecylazanium;chloride;dihydrate
SMILES O.O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Dihydrate
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H42N.ClH.2H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;;;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
Peso formulazione 403.322