Learn More
Benzylhydrazine dihydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10477280 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10477280 25 g Bottiglia in vetro 25g
10182940 5 g Bottiglia in vetro 5g
10165783 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10477280 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105960250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 20570-96-1 | C7H10N2·2HCl | 195.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20570-96-1
Formula molecolare C7H10N2·2HCl
Molecular Weight (g/mol) 195.09
Numero MDL MFCD00012921
InChI Key MSJHOJKVMMEMNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzylhydrazine dihydrochloride, benzylhydrazine.2hcl, 1-benzylhydrazine dihydrochloride, benzyl-hydrazine dihydrochloride, hydrazine, phenylmethyl-, dihydrochloride, hydrazine, benzyl-, dihydrochloride, phenylmethyl hydrazine dihydrochloride, benzyl hydrazine di hcl, benzyl-hydrazine hydrochloride, benzylhydrazinedihydrochloride
PubChem CID 146540
IUPAC Name benzylhydrazine;dihydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNN.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Benzylhydrazine dihydrochloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 138°C to 143°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2NHNH2·2HCl
Quantità 25 g
Beilstein 15,531
Peso formulazione 195.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzylhydrazine dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.