Learn More
Benzylhydrazine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30347065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347065 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347065 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB535423100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzylhydrazine Dihydrochloride
CAS 20570-96-1
Formula molecolare C7H10N2 . 2HCl
Quantità 100 mg
Sinonimo 1-Benzylhydrazine Dihydrochloride, N-Benzylhydrazine Dihydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5,9H,6,8H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NNCc1ccccc1
IUPAC Name benzylhydrazine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 195.09