Learn More
Benzylhydrazine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30334865
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334865 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB5354231G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzylhydrazine Dihydrochloride
CAS 20570-96-1
Formula molecolare C7H10N2 . 2HCl
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Benzylhydrazine Dihydrochloride, N-Benzylhydrazine Dihydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5,9H,6,8H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NNCc1ccccc1
IUPAC Name benzylhydrazine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 195.09