Learn More
Benzylideneacetone, TRC
Codice prodotto. 30136256
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136256 10 g 10g
17901955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136256 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB27997510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-57-6
Formula molecolare C10 H10 O
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Sinonimo 2-Butenone, 4-phenyl- (2CI), Ketone, methyl styryl (7CI), 4-Phenyl-3-buten-2-one, 1-Phenyl-1-buten-3-one, 2-Phenylethenyl methyl ketone, 2-Phenylvinyl methyl ketone, 4-Phenyl-3-butene-2-one, 4-Phenylbutenone, Acetocinnamone, Benzalacetone, Benzylideneacetone, Methyl 2-phenylvinyl ketone, Methyl phenylvinyl ketone, Methyl styryl ketone, Methyl β-styryl ketone, NSC 5605, Styryl methyl ketone
IUPAC Name 4-phenylbut-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=Cc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzylideneacetone
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Peso formulazione 146.0732