Learn More
Benzylmagnesium chloride, 1.5M solution in THF, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzylmagnesium chloride |
| Colore | Brown to Black |
| Nota nome | 1.5M solution in THF |
| CAS min. % | 20.51, 75.83 |
| CAS max % | 24.17, 79.49 |
| Concentrazione | 1.40 to 1.65M |
| Densità | 1.0300g/mL |
| Imballaggio | Flacone in vetro AcroSeal™ |
| Gravità specifica | 1.03 |
| Formula lineare | (C6H5)CH2MgCl |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Benzylmagnesium chloride, 1-2M solution in THF
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Benzylmagnesium chloride