Learn More
Benzylphosphonic acid, 98%
Codice prodotto. 10511544 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10511544 1 g Bottiglia in vetro 1g
10791715 5 g Bottiglia in vetro 5g
10258413 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10511544 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393340010
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6881-57-8 | C7H7O3P | 170.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6881-57-8
Formula molecolare C7H7O3P
Molecular Weight (g/mol) 170.11
Numero MDL MFCD00039519
InChI Key OGBVRMYSNSKIEF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo benzyl-phosphonic acid, phosphonic acid, phenylmethyl, phenylmethylphosphonic acid, phosphonic acid, p-phenylmethyl, phenyl-methanephosphonic acid anion, acmc-1b2tf, phenylmethanephosphonic acid, alpha-toluenephosphonic acid, benzylphosphonic acid, bmk1-h2
PubChem CID 81312
IUPAC Name benzylphosphonic acid
SMILES [O-]P([O-])(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzylphosphonic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 165.0°C to 166.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2P(O)(OH)2
Quantità 1 g
Peso formulazione 172.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzylphosphonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.