Learn More
(Benzylthio)acetone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11346666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11346666 25 g 25g
11336666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11346666 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03814.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10230-69-0 | Molecular Formula: C10H12OS | Molecular Weight: 180.265 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10230-69-0
Formula molecolare C10H12OS
Molecular Weight (g/mol) 180.265
Numero MDL MFCD00026241
InChI Key OIEDQMIEPJIRFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzylthio acetone, 1-benzylthio-2-propanone, benzylthio acetone, .alpha.-benzylthio acetone, 1-benzylsulfanyl propan-2-one, 1-phenylmethylthio acetone, 1-benzylsulfanyl acetone, benzylthio-2-propanone, acmc-20ap9q, alpha-benzylthio acetone
PubChem CID 82472
IUPAC Name 1-benzylsulfanylpropan-2-one
SMILES CC(=O)CSCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (Benzylthio)acetone
Densità 1.09
Punti di ebollizione 155°C to 156°C (17 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.558
Quantità 25 g
Beilstein 1866268
Peso formulazione 180.27
Percent Purity 98%