Learn More
Benzyltriethylammonium chloride, 98%
Codice prodotto. 10399133 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10399133 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10418730 100 g Bottiglia in vetro 100g
10246120 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10399133 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 164020025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 56-37-1 | C13H22ClN | 227.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-37-1
Formula molecolare C13H22ClN
Molecular Weight (g/mol) 227.78
Numero MDL MFCD00011824
InChI Key HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo benzyltriethylammonium chloride, tebac, benzyl triethylammonium chloride, benzyl triethyl ammonium chloride, benzyltriethylammoniumchloride, triethylbenzylammonium chloride, bteac, teba, benzyltriethylazanium chloride, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium chloride
PubChem CID 66133
IUPAC Name benzyl(triethyl)azanium;chloride
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyltriethylammonium chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 185.0°C
Colore White to Beige
Punto d'infiammabilità >275°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CH2N(C2H5)3Cl
Quantità 2.5 kg
Informazioni di solubilità Solubility in water: 700g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,isopropanol,dmf,soluble in acetone,ch2cl2
Peso formulazione 227.78
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyltriethylammonium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.