Catalizzatore a trasferimento di fase
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Benzyltriethylammonium chloride |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 185.0°C |
| Colore | White to Beige |
| Punto d'infiammabilità | >275°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5 to 102.5% (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Benzyltriethylammonium chloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.