Catalizzatore a trasferimento di fase
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Benzyltrimethylammonium chloride |
| Nota nome | 98+% |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 239.0°C |
| Colore | White to Ivory |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5CH2N(CH3)3Cl |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Benzyltrimethylammonium chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH070-Tossico per contatto oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzyltrimethyl ammonium chloride