Learn More
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate, 99%
Codice prodotto. 10130362 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10130362 5 g Bottiglia in vetro 5g
10617241 25 g Bottiglia in vetro 25g
10444415 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10130362 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 268600050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 114971-52-7 | C10H16Cl2IN | 348.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114971-52-7
Formula molecolare C10H16Cl2IN
Molecular Weight (g/mol) 348.04
Numero MDL MFCD00075259
InChI Key PPDJNZTUDFPAHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyltrimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylammonium dichloroiodide, btma-icl2, benzyl trimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylazanium; dichloroiodanuide, pubchem21920, benzyltrimethylammoniumdichloroiodate
PubChem CID 2724680
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl[I-]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 125°C to 128°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2N+(CH3)3Cl2I-
Quantità 5 g
Fieser 15,25; 08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methylene chloride
Peso formulazione 348.04
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.