Learn More
Benzyltrimethylammonium Dichloroiodate, TRC
Codice prodotto. 30347893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347893 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347893 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB3161405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyltrimethylammonium Dichloroiodate
CAS 114971-52-7
Formula molecolare C10H16Cl2IN
Quantità 5 g
Sinonimo N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Dichloroiodate
InChI Formula InChI=1S/C10H16N.Cl2I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
SMILES C[N+](C)(C)Cc1ccccc1.Cl[I-]Cl
Molecular Weight (g/mol) 348.05
Peso formulazione 346.9704