Learn More
Benzyltrimethylammonium Dichloroiodate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzyltrimethylammonium Dichloroiodate |
| CAS | 114971-52-7 |
| Formula molecolare | C10H16Cl2IN |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Dichloroiodate |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16N.Cl2I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1 |
| SMILES | C[N+](C)(C)Cc1ccccc1.Cl[I-]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 348.05 |
| Peso formulazione | 346.9704 |