Learn More
Benzyltriphenylphosphonium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30346959
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346959 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB3161605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyltriphenylphosphonium Chloride
CAS 1100-88-5
Formula molecolare C25H22P.Cl
Quantità 5 g
Sinonimo BPP, BTPPC, GM 200, NSC 116712, Triphenylbenzylphosphonium Chloride
InChI Formula InChI=1S/C25H22P.ClH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC Name benzyl(triphenyl)phosphanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 388.9
Peso formulazione 388.1148