Learn More
Beperidium iodide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465547
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16465547 5 mg 5mg
16422808 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16465547 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100152
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Beperidium iodide shows a competitive antagonistic effect against acetylcholine receptor with a pA2 of 7.93.
Beperidium iodide shows a competitive antagonistic effect against acetylcholine receptor with a pA2 of 7.93.
Specifica
Materiale o nome chimico Beperidium iodide
CAS 86434-57-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H34IN3O3
Quantità 5 mg
Sinonimo SX 810
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.60 mM)
SMILES C[N+]1(CC)CCC(OC(C(C2=NOC3=C2C=CC=C3)N4CCCCCC4)=O)CC1.[I-]
Molecular Weight (g/mol) 527.44
Peso formulazione 527.44
Percent Purity 99.79%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only