Learn More
Berbamine dihydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482386
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
200mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482386 500 mg 500mg
16411516 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16482386 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0714A
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Berbamine dihydrochloride is an inhibitor of NF-κB activity with remarkable anti-myeloma efficacy.
Berbamine dihydrochloride is an inhibitor of NF-κB activity with remarkable anti-myeloma efficacy.
Specifica
Materiale o nome chimico Berbamine dihydrochloride
CAS 6078-17-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C37H42Cl2N2O6
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (146.70 mM)
SMILES COC1=C(OC2=CC([C@]3([H])CC(C=C4)=CC=C4O5)=C(CCN3C)C=C2OC)C([C@@]6([H])CC7=CC=C(O)C5=C7)=C(CCN6C)C=C1OC.Cl.Cl
Molecular Weight (g/mol) 681.65
Peso formulazione 681.65
Percent Purity 95.25%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only