Learn More
Berberine Hemisulfate, Mikromol™
Descrizione
Berberine Hemisulfate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Berberine Hemisulfate |
| CAS | 316-41-6 |
| Nomi componenti o analita | Berberine Hemisulfate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | 2 C20 H18 N O4 . O4 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium, 5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-, sulfate (2:1), Berberine, sulfate (7CI), Berbinium, 7,8,13,13a-tetradehydro-9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)-, sulfate (2:1) (8CI), Berberine sulfate (2:1), Neutral berberine sulfate |
| InChI Formula | InChI=1S/2C20H18NO4.H2O4S/c2*1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;1-5(2,3)4/h2*3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| SMILES | COc1ccc2cc3c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1OC.COc6ccc7cc8c9cc%10OCOc%10cc9CC[n+]8cc7c6OC.[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | 5,6-Dihydro-9,10-dimethoxybenzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium hemisulfate |
| Vedi altri risultati |